Learn More
Spectrum™ Cuadrados de macrofiltración de polímero tejido Spectra/Mesh: N (nailon)
Código de producto. 11757075
Cambiar vista
Click to view available options
Área abierta:
14 %
21 %
2 %
33 %
36 %
45 %
47 %
50 %
55 %
Tamaño de la abertura (métrico):
10 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
300 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área abierta Tamaño de la abertura (métrico) unitSize
11757075 36 % 70 μm paquete de 3
15370912 50 % 300 μm paquete de 3
11501150 55 % 200 μm paquete de 3
15380912 45 % 60 μm paquete de 3
15390912 36 % 53 μm paquete de 3
11822512 33 % 41 μm paquete de 3
12654633 21 % 30 μm paquete de 3
11511150 14 % 20 μm paquete de 3
12568498 2 % 10 μm paquete de 3
10762926 47 % 100 μm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11757075 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 146490
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
Ideal para soluciones de colado, filtrado y cribado o suspensiones que contengan moléculas o partículas de alto peso molecular.
  • No absorbente
  • Combina alta resistencia a la tracción con flexibilidad
Especificaciones
Adsorción Alto
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Material Nailon
Esterilidad Estéril
Hidrofobicidad Hidrófilo
Área abierta 36 %
Intervalo de pH De 3 a 10
Tamaño de la abertura (métrico) 70 μm
Estabilidad de la temperatura 180 °C
Grosor (métrico) 70 μm
Tipo Filtro tejido Spectra Mesh
Diámetro (imperial) 4,65 pulg.2