Learn More
Spectrum™ Pipeta de muestreo desechable y cuentagotas Transfertube™
Código de producto. 11760604
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11760604 4 ml paquete de 250
1 options
Código de producto. 11760604 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 190195P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    269.00€ / paquete de 250
    Ahorro 220.00€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Un dispositivo innovador para la transferencia de muestras líquidas y semisólidas de coring con una mano
La gran abertura es especialmente útil para trabajar con partículas, suspensiones, pastas, geles & cremas. La transferencia desechable reduce el riesgo de contaminación cruzada asociada con pipetas reutilizadas e instrumentos de corte.
  • Capacidad: 4 ml
  • Longitud: 6,8 in (175 mm)
  • Eje y émbolo L x diám.: 6 x 0,24 in (153 x 6 mm)
  • Diámetro interno del anillo de los dedos x diámetro externo: 0,65 x 0,8 in (16,5 x 20 mm)
Aplicaciones:
  • Generales: Polvos, soluciones viscosas, pulpas, líquidos
  • Microbiología: Colonia bacteriana o viral en agar
  • Ecología e Industria: Tierra, barro, lodo, muestras de núcleo, aceites
  • Cosméticos: Cremas, geles, ceras, muestreo
  • Procesamiento de alimentos: Pastas, cremas, jarabes, concentrados
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para colonias bacterianas o virales en agar en microbiología, polvos, soluciones viscosas, pulpas, líquidos, suelo, barro, lodos, muestras de núcleo
Longitud (imperial) 6 pulg
Volumen (métrico) 4 ml
Longitud (métrico) 15,24 cm
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables Un solo uso