Learn More
Spectrum™ Bolsas de diálisis estándar de RC listas para usar Spectra/Por™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bolsas de diálisis listas para usar |
| MWCO | De 12 a 14 kDa |
| Membrana | Spectra/Por 1 |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | De 50 a 400 ml |