Learn More
Spectrum™ Tubos de membrana de diálisis de RC de grado Spectra/Por Biotech
Código de producto. 13542040
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
MWCO:
20 kDa
De 3,5 a 5 kDa
De 8 a 10 kDa
Tamaño de la unidad:
5 metros
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) MWCO Tamaño de la unidad
13542040 10 mm 20 kDa cada uno
13523880 6,4 mm De 3,5 a 5 kDa cada uno
13464870 10 mm De 3,5 a 5 kDa cada uno
15370782 6,4 mm De 8 a 10 kDa 5 metros
15390782 10 mm De 8 a 10 kDa 5 metros
15310792 6,4 mm 20 kDa 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13542040 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 133342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.45€
    339.00€ / paquete de 1
    Ahorro 209.45€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Una membrana de diálisis de primera calidad que proporciona una selectividad molecular superior a la de RC estándar y una tolerancia superior a la Biotech de CE
  • Fabricado a partir de un proceso de regeneración que produce tolerancias de temperatura superiores y compatibilidades químicas con la misma alta pureza y selectividad que la CE Biotech
  • La membrana puede tolerar ácidos y bases concentrados débiles, ácidos y bases diluidos fuertes, la mayoría de los alcoholes y algunos disolventes orgánicos suaves o diluidos
  • Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separación
  • Ultrapure, no interfiere con la actividad y función molecular
  • 3 MWCO y 2 anchos planos de tubería
  • Envasado en seco con glicerina (remojar 15 min. en agua)
  • Usar con pH 2 a 12 y temperatura 4 a 60 °C
Spezifikation
Tipo de producto Spectra/Por Tubos de diálisis
MWCO 20 kDa
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 10 mm
Diámetro (imperial) 0,39 in
Longitud (imperial) 16,4 ft
Longitud (métrico) 5 m
Formulación Envasado en seco con glicerina (enjuagar 15 min en agua)
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Cantidad Cada
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones frecuentes de diálisis, desalinización, purificación y preparación de muestras
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.