Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar prehumedecidos Spectra/Por™ 6, 1-50 kD MWCO
Código de producto. 11445899
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
29 mm
31,8 mm
34,4 mm
MWCO:
10 kDa
15 kDa
1 kD
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) MWCO unitSize
11445899 21,6 mm 25 kDa cada uno
11425869 11,5 mm 1 kD 1 PCS
11435869 24 mm 1 kD 1 PCS
11445869 29 mm 1 kD 1 PCS
11455869 11,5 mm 2 kDa cada uno
11465869 24 mm 2 kDa cada uno
11485869 11,5 mm 3.5 kDa cada uno
11475869 29 mm 2 kDa 1 PCS
11405879 34,4 mm 3.5 kDa cada uno
11445879 15 mm 8 kDa cada uno
11475879 20,4 mm 8 kDa cada uno
11495879 31,8 mm 8 kDa cada uno
11405889 7,5 mm 10 kDa cada uno
11415889 15 mm 10 kDa cada uno
11425889 20,4 mm 10 kDa cada uno
11435889 29 mm 10 kDa cada uno
11475889 7,5 mm 15 kDa cada uno
11495889 15 mm 15 kDa cada uno
11405899 20,4 mm 15 kDa cada uno
11425899 7,5 mm 25 kDa cada uno
11435899 17,8 mm 25 kDa cada uno
11405909 21,6 mm 50 kDa cada uno
11495899 17,8 mm 50 kDa cada uno
11485899 7,5 mm 50 kDa cada uno
11495869 29 mm 3.5 kDa 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 11445899 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132554
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transparente, flexible y resistente; membrana de RC (celulosa regenerada) de grado estándar preequilibrada de manera práctica en agua, por lo que no es necesario empapar para eliminar la glicerina e hidratar la membrana
Esta membrana lista para usar se ha envasado húmeda en una solución conservante de acida sódica al 0,05 %. Simplemente enjuague la solución conservante con agua desionizada, cargue la muestra y dialice.
  • Prehumedecido& Listo para usar, no requiere eliminación de glicerina
  • 8 MWCO que van desde 1 kD a 50 kD
  • Buena compatibilidad química con ácidos y bases fuertes diluidos, ácidos débiles concentrados.& bases, muchos alcoholes y algunos orgánicos
  • Estándar RC Puede tolerar un pH de 2 a 12 y una temperatura de 4 a 121 °C.
  • Ideal para la preparación de muestras, la desalinización, el intercambio de tampones, el cambio de pH, la purificación de proteínas, etc.
  • Económico 10 metros/paquete
No ate nudos en los tubos; utilice cierres
Especificaciones
Tipo de producto Spectra/Por 6 Tubos de diálisis
MWCO 25 kDa
Material Celulosa regenerada
Diámetro (métrico) 21,6 mm
Diámetro (imperial) 0,85 in
Longitud (imperial) 33 pies
Longitud (métrico) 10 m
Formulación Envasado húmedo en ácida sódica al 0,05 %
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad Cada
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización