Learn More
Spectrum™ Dispositivo de diálisis de pequeño volumen listo para usar Micro Float-A-Lyzer™
Descripción
Este dispositivo premontado proporciona la máxima comodidad e incorpora el tubo de membrana ultrapuro de éster de celulosa (CE) de grado Biotech Spectrum en un diseño fácil de usar que hace que la microdiálisis laboratoria sea más sencilla que nunca
Listo para usar y desechable, el Float-A-Lyzer G2 incorpora tubos de membrana de éster de celulosa (CE) de grado biotecnológico en un dispositivo de diálisis preensamblado que es fácil de usar.& Proporciona máxima comodidad. Disponible en tamaños de volumen: 1, 5 y 10 mL. La tapa de rosca resellable está codificada por colores para 9 MWCO disponibles y proporciona acceso abierto para una fácil carga y recuperación total de la muestra con una pipeta desechable (incluida para tamaños de 5 y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
- Diseñado para mantenerse en posición vertical sobre mesas de trabajo durante la preparación experimental, así como flotar y orientarse automáticamente durante la diálisis
- A prueba de fugas Luer-Lok™ La tapa proporciona un fácil acceso con la jeringa incluida para facilitar la carga y la recuperación de la muestra.
- Las unidades también pueden interbloquearse para la diálisis simultánea de múltiples muestras
- Listo para usar y completo
- Carga fácil de la jeringa (sin aguja)
- Recuperación de muestras completa
- Ultrapure Biotecnología CE (sin limpieza)
- Mayor gama de MWCO
- Maximiza SA& minimiza el volumen de retención
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Micro Float-A-Lyzer Dispositivo de diálisis |
| MWCO | De 3,5 a 5 kDa |
| Membrana | Éster de celulosa |
| Material | Policarbonato |
| Diámetro de la membrana (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro de la membrana (métrico) | 6,4 mm |
| Altura (imperial) | 1,7 in |
| Altura (métrico) | 44 mm |
| Anchura (imperial) | 1,77 in |
| Anchura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |