Learn More
Spectrum™ Dispositivo de diálisis de pequeño volumen listo para usar Micro Float-A-Lyzer™
Product Code. 12025635
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,5 a 1 kDa
100 kDa
20 kDa
50 kDa
De 0,1 a 0,5 kDa
De 3,5 a 5 kDa
De 8 a 10 kD
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Altura (métrico):
44 mm
63 mm
Unit Size:
12 PCS
paquete de 12
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO Color del tapón Altura (métrico) Unit Size
12025635 100 kDa Azul 44 mm paquete de 12
12005625 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 44 mm paquete de 12
12025625 0,5 a 1 kDa Naranja 44 mm paquete de 12
12045625 De 3,5 a 5 kDa Negro 44 mm paquete de 12
12065625 De 8 a 10 kD Amarillo 44 mm paquete de 12
12085625 20 kDa Rojo 44 mm 12 PCS
12005635 50 kDa Blanco 44 mm paquete de 12
12015625 De 0,1 a 0,5 kDa Verde 63 mm paquete de 12
12035625 0,5 a 1 kDa Naranja 63 mm paquete de 12
12055625 De 3,5 a 5 kDa Negro 63 mm paquete de 12
12075625 De 8 a 10 kD Amarillo 63 mm paquete de 12
12095625 20 kDa Rojo 63 mm paquete de 12
12015635 50 kDa Blanco 63 mm paquete de 12
12035635 100 kDa Azul 63 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12025635 Supplier Spectrum™ Supplier No. F235059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    184.00€ / paquete de 12
    Ahorro 85.00€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este dispositivo premontado proporciona la máxima comodidad e incorpora el tubo de membrana ultrapuro de éster de celulosa (CE) de grado Biotech Spectrum en un diseño fácil de usar que hace que la microdiálisis laboratoria sea más sencilla que nunca
Listo para usar y desechable, el Float-A-Lyzer G2 incorpora tubos de membrana de éster de celulosa (CE) de grado biotecnológico en un dispositivo de diálisis preensamblado que es fácil de usar.& Proporciona máxima comodidad. Disponible en tamaños de volumen: 1, 5 y 10 mL. La tapa de rosca resellable está codificada por colores para 9 MWCO disponibles y proporciona acceso abierto para una fácil carga y recuperación total de la muestra con una pipeta desechable (incluida para tamaños de 5 y 10 ml). El anillo de flotación (incluido) proporciona flotabilidad para maximizar la eficacia de la diálisis.
  • Diseñado para mantenerse en posición vertical sobre mesas de trabajo durante la preparación experimental, así como flotar y orientarse automáticamente durante la diálisis
  • A prueba de fugas Luer-Lok™ La tapa proporciona un fácil acceso con la jeringa incluida para facilitar la carga y la recuperación de la muestra.
  • Las unidades también pueden interbloquearse para la diálisis simultánea de múltiples muestras
  • Listo para usar y completo
  • Carga fácil de la jeringa (sin aguja)
  • Recuperación de muestras completa
  • Ultrapure Biotecnología CE (sin limpieza)
  • Mayor gama de MWCO
  • Maximiza SA& minimiza el volumen de retención
Specifications
Tipo de producto Micro Float-A-Lyzer Dispositivo de diálisis
MWCO 100 kDa
Membrana Éster de celulosa
Material Policarbonato
Diámetro de la membrana (imperial) 0,25 in
Diámetro de la membrana (métrico) 6,4 mm
Altura (imperial) 1,7 in
Altura (métrico) 44 mm
Anchura (imperial) 1,77 in
Anchura (métrico) 45 mm
Capacidad (métrico) De 100 to 200 μl
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Luer Lok
Contenido del kit Jeringa de 1 ml
Cantidad Cada
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para mantenerse en posición vertical sobre mesas de trabajo durante la preparación experimental, así como flotar y orientarse automáticamente durante la diálisis