Learn More
Spectrum™ Pulverizadores de tejido Bessman
Descripción
Después de enfriar el mortero y la mano de mortero en nitrógeno líquido, el martillo de plomo de 28 cm incluido se utiliza en el mortero para pulverizar completamente la muestra insertada. La muestra se puede transferir fácilmente sin tocarla ni descongelarla quitando el mortero e invirtiendo el conjunto de la mano sobre un tubo de ensayo.
- Tres tamaños disponibles: 10-50 mg, 25-250 mg y 100-1000 mg de tejido
- Los pulverizadores pequeños y medianos incluyen 10 tubos de ensayo
- El pulverizador grande incluye una jarra de cultivo de 90 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 6,6mm |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,25 in |
| Capacidad (métrico) | 10 a 50 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para pulverizar de 10 a 1000 mg de tejido |
| Incluye | 10 tubos, 11 in Martillo de plomo |
| Longitud del eje (imperial) | 1,05 in |
| Longitud del eje (métrico) | 26,8mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | De 10 a 50 mg |