Learn More
Bolle Safety Spectrum Goggle
Descripción
- PC/TPR Co-injected frame for optimum comfort.
- Multiple coatings and sizes available.
- Soft gasket to fit most face structures.
- Optimal panoramic vision.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Platinum |
| Tinción de lente | Smoke |
| Tipo de producto | Safety Goggles |
| Modelo | SPECTN20W |
| Material | Polycarbonate |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Material del bastidor | Polycarbonate |
| Protección UV | None |
| Frame Type | Indirect Vented |
| Mostrar más |