Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Código de producto. 15589673 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cable de alimentación Reino Unido SPECTRONIC 200
Cable de alimentación UE SPECTRONIC 200
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15589673 Cable de alimentación Reino Unido SPECTRONIC 200 cada uno
15591353 Cable de alimentación UE SPECTRONIC 200 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589673 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840281800
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, resistentes y fáciles de utilizar para aplicaciones ordinarias y de formación.
El espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200™ es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, resistentes y fáciles de utilizar para aplicaciones ordinarias y de formación. Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific para efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del Thermo Scientific™ SPECTRONIC 20 y el Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
El SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro robusto y fácil de utilizar, ideal para aplicaciones ordinarias. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
Diseño práctico y robusto
  • Al no contener piezas internas, no hay desgaste posible.
  • El compartimento de muestras es extraíble, lo que facilita su limpieza.
  • Su estructura polimérica resiste la corrosión de soluciones ácidas u oxidantes.
  • El teclado de navegación y los menús en pantalla resultarán familiares para cualquier usuario.
  • Su reducido tamaño ahorra espacio en el laboratorio.
  • Los portacubetas de ambos lados del compartimento de muestras facilitan el seguimiento de las muestras.
  • No necesita ordenador ni cable serie, basta con conectarlo para medir.
La herramienta perfecta para mediciones espectroscópicas de rutina
  • La pantalla LCD en color, de gran tamaño y nitidez, puede ajustarse en el ángulo perfecto para que la vea cualquier técnico.
  • El sistema óptico, inmune a la luz ambiental, permite analizar tubos de ensayo largos con la tapa abierta.
  • El modo analizador permite programar métodos estándar.
  • La característica de impresión de pantalla facilita el registro permanente de los datos.
  • Los análisis cuantitativos con un factor o hasta cuatro patrones ofrecen confianza.
  • El software Thermo Scientific VISIONlite5 disponible para ordenador controla el instrumento y ofrece opciones de manipulación de datos, almacenamiento e impresión de informes.
Quiere conservar su antiguo modelo Thermo Scientific Spec 20 o GENESYS 20.
  • El SPECTRONIC 200 emula la interfaz y los controles del instrumento antiguo para integrarse perfectamente en su laboratorio.
Software VISIONlite5: precio por volumen a partir de ocho copias y disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compartimentos Compartimento de muestras lavable y extraible
Conexiones USB-B para conexión a un ordenador remoto
USB-A para conexión a una impresora o dispositivo de memoria USB
Tipo de recipiente Soporte de celda única para cubetas cuadradas y tubos de ensayo
Intervalo de datos para escanear 1 nm integrado, 0,5 nm bajo control del ordenador
Fondo (imperial) 11,8 in
Fondo (métrico) 30 cm
Tipo de detector CCD de 2048 elementos
Pantalla Pantalla LCD gráfica de color TFT, diagonal de 3,5 pulg
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés, coreano, tailandés, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese, Korean, Thai
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral < 4 nm
Tipo Cable de alimentación Reino Unido SPECTRONIC 200
Wavelength Range De 340 nm a 1000 nm
Requisitos eléctricos Selección automática, 100/240 V, 50/60 Hz
Altura (imperial) 3,6 in
Altura (métrico) 16 cm
Incluye Dos gradillas para cubetas; diez cubetas de plástico de 1 cm
Interfaz USB-B; USB-A
Teclado Teclado de goma hermético
Vida útil de la lámpara 1000 horas
Diseño óptico Haz único
Pantalla fotométrica -0,3 A - 2,5 A; 0 - 125 % T
Intervalo fotométrico Desde -0,3 hasta 2,5Å
Lectura fotométrica ABS, % T, concentración (unidades estándar o personalizadas)
Repetibilidad fotométrica ±0,03A a 0,3A
Impresora incluida Soporte de impresora externa: Epson TM-T88V
Luz difusa <0,2 %T (con filtro SPECTRONIC estándar SRM 400)
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ±1nm
Peso (imperial) 9,7 lb
Peso (métrico) 5,2 kg
Anchura (imperial) 15,3 in
Anchura (métrico) 39 cm