Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Código de producto. 15287116 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Compartimento de muestras de repuesto
Kit de 2 patrones SPECTRONIC
Rack para cubetas
Soporte de celda
Tamaño de la unidad:
1 SET
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15287116 Soporte de celda cada uno
11833784 Rack para cubetas paquete de 6
15661794 Compartimento de muestras de repuesto cada uno
15390187 Kit de 2 patrones SPECTRONIC 1 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15287116 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 840250500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    100.42€ / paquete de 1
    Ahorro 6.58€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accesorios para el espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
El SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro robusto y fácil de utilizar, ideal para aplicaciones ordinarias. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
Diseño práctico y robusto
  • Al no contener piezas internas, no hay desgaste posible.
  • El compartimento de muestras es extraíble, lo que facilita su limpieza.
  • Su estructura polimérica resiste la corrosión de soluciones ácidas u oxidantes.
  • El teclado de navegación y los menús en pantalla resultarán familiares para cualquier usuario.
  • Su reducido tamaño ahorra espacio en el laboratorio.
  • Los portacubetas de ambos lados del compartimento de muestras facilitan el seguimiento de las muestras.
  • No necesita ordenador ni cable serie, basta con conectarlo para medir.
La herramienta perfecta para mediciones espectroscópicas de rutina
  • La pantalla LCD en color, de gran tamaño y nitidez, puede ajustarse en el ángulo perfecto para que la vea cualquier técnico.
  • El compartimento de muestras estándar se adapta tanto a cubetas cuadradas de 10 mm como a tubos de ensayo de hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro.
  • El sistema óptico, inmune a la luz ambiental, permite analizar tubos de ensayo largos con la tapa abierta.
  • El modo analizador permite programar métodos estándar.
  • La característica de impresión de pantalla facilita el registro permanente de los datos.
  • Los análisis cuantitativos con un factor o hasta cuatro patrones ofrecen confianza.
  • El software Thermo Scientific VISIONlite5 disponible para ordenador controla el instrumento y ofrece opciones de manipulación de datos, almacenamiento e impresión de informes.
Quiere conservar su antiguo modelo Thermo Scientific Spec 20 o GENESYS 20.
  • El SPECTRONIC 200 emula la interfaz y los controles del instrumento antiguo para integrarse perfectamente en su laboratorio.
Software VISIONlite5: precio por volumen a partir de ocho copias y disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Soporte de celda
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros SPECTRONIC 200/200E
Admite Celdas rectangulares de 100 mm
Forma Rectangulares