Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el espectrofotómetro SPECTRONIC™ 200
Código de producto. 11833784 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Compartimento de muestras de repuesto
Kit de 2 patrones SPECTRONIC
Rack para cubetas
Soporte de celda
Tamaño de la unidad:
1 SET
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11833784 Rack para cubetas paquete de 6
15287116 Soporte de celda cada uno
15661794 Compartimento de muestras de repuesto cada uno
15390187 Kit de 2 patrones SPECTRONIC 1 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11833784 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 222265600
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Accesorios para el espectrofotómetro Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
El SPECTRONIC 200 es un espectrofotómetro robusto y fácil de utilizar, ideal para aplicaciones ordinarias. Las prestaciones del software integrado, que se controla con un intuitivo teclado de navegación y una pantalla a todo color, superan todas las expectativas.
Diseño práctico y robusto
  • Al no contener piezas internas, no hay desgaste posible.
  • El compartimento de muestras es extraíble, lo que facilita su limpieza.
  • Su estructura polimérica resiste la corrosión de soluciones ácidas u oxidantes.
  • El teclado de navegación y los menús en pantalla resultarán familiares para cualquier usuario.
  • Su reducido tamaño ahorra espacio en el laboratorio.
  • Los portacubetas de ambos lados del compartimento de muestras facilitan el seguimiento de las muestras.
  • No necesita ordenador ni cable serie, basta con conectarlo para medir.
La herramienta perfecta para mediciones espectroscópicas de rutina
  • La pantalla LCD en color, de gran tamaño y nitidez, puede ajustarse en el ángulo perfecto para que la vea cualquier técnico.
  • El compartimento de muestras estándar se adapta tanto a cubetas cuadradas de 10 mm como a tubos de ensayo de hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro.
  • El sistema óptico, inmune a la luz ambiental, permite analizar tubos de ensayo largos con la tapa abierta.
  • El modo analizador permite programar métodos estándar.
  • La característica de impresión de pantalla facilita el registro permanente de los datos.
  • Los análisis cuantitativos con un factor o hasta cuatro patrones ofrecen confianza.
  • El software Thermo Scientific VISIONlite5 disponible para ordenador controla el instrumento y ofrece opciones de manipulación de datos, almacenamiento e impresión de informes.
Quiere conservar su antiguo modelo Thermo Scientific Spec 20 o GENESYS 20.
  • El SPECTRONIC 200 emula la interfaz y los controles del instrumento antiguo para integrarse perfectamente en su laboratorio.
Software VISIONlite5: precio por volumen a partir de ocho copias y disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rack para cubetas