Learn More
Estándar espectrométrico de aceite D3-100: B, Mo, Zn a 100 μg/g en aceite de referencia de aviación, VHG™
Código de producto. 30040542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
240 mL
Tamaño de la unidad:
240 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040542 240 mL 240 ml
1 options
Código de producto. 30040542 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHG9150012830249
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar espectrométrico de aceite D3-100: B, Mo, Zn a 100 μg/g en aceite de referencia de aviación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron/Molybdenum/Zinc
CAS 7440-42-8, 7439-98-7, 7440-66-6
Métodos RDE
Nombres de analitos o componentes Boron/Molybdenum/Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Aviation Oil
Cantidad 240 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Zinc 100 μg/g