Learn More
Spectroflux∣r 1000, tetraborato de litio, fundido, <800 micras, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470960 1 kg 1 Kg
11480960 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 096569.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Se utiliza a menudo en pruebas de cemento
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza a menudo en pruebas de cemento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 12007-60-2
Forma física Solid
Cantidad 1 kg