Learn More
Spectroflux 100, bajo fósforo, tetraborato de litio, fósforo < 20 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11344937 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11344937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041951.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
A general purpose flux with a low phosphorus content. Dissolves most refractories. Often used in testing of ceramics. Not suitable for highly acidic samples. Samples must be fully oxidized | CAS: 12007-60-2
Flujo de uso general con un bajo contenido de fósforo. Disuelve la mayoría de los refractarios. A menudo se utiliza en las pruebas de cerámica. No es adecuado para muestras altamente ácidas. Se deben oxidar completamente las muestras. Para disolver los refractarios, se utiliza el tetraborato de litio Spectroflux 100 bajo en fósforo. Es un agente de flujo espectroscópico que se utiliza para fusionar óxidos básicos, vidrio, silicatos de aluminio, cerámica, carbonatos, cemento, acero, aluminio, suelos, mezclas de hormigón, bauxitas, magnesitas y óxidos de tierras raras.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Flujo de uso general con un bajo contenido de fósforo.Disuelve la mayoría de los refractarios.A menudo se utiliza en las pruebas de cerámica.No es adecuado para muestras altamente ácidas.Las muestras deben estar completamente oxidadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 920°C
CAS 12007-60-2
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg