Learn More
Spectroflux 100, tetraborato de litio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346438 1 kg 1 Kg
11356438 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012078.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 12007-60-2
Un flujo ácido de uso general para la fusión de óxidos básicos, carbonatos, silicatos de alúmina, vidrio, cerámica, acero de cemento, aluminio, mezclas de hormigón, suelos, magnesitas, bauxitas y óxidos de tierras raras. Disuelve la mayoría de los refractarios. No es adecuado para muestras altamente ácidas. Las muestras deben estar completamente oxidadas. El tetraborato de litio Spectroflux 100 se utiliza en esmaltes. Además, es un agente de flujo espectroscópico que se utiliza para fusionar óxidos básicos, vidrio, silicatos de aluminio, cerámica, carbonatos, cemento, acero, aluminio, suelos, mezclas de hormigón, bauxitas, magnesitas y óxidos de tierras raras. Además, se utiliza para la disolución de muestras que contienen una alta concentración de óxidos básicos y materiales rocosos carbonatados y aluminosilicatos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Un flujo ácido de uso general para la fusión de óxidos básicos, carbonatos, silicatos de alúmina, vidrio, cerámica, acero de cemento, aluminio, mezclas de hormigón, suelos, magnesitas, bauxitas y óxidos de tierras raras.Disuelve la mayoría de los refractarios.No es adecuado para muestras altamente ácidas.Las muestras deben estar completamente oxidadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-60-2
Specifications
Punto de fusión 930°C
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Spectroflux 100, Lithium tetraborate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron lithium oxide