Learn More
Lovibond™ Espectrofotómetro de un solo haz SpectroDirect
Código de producto. 15456714
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Espectrofotometría
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
15456714 Espectrofotometría cada uno
1 options
Código de producto. 15456714 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 712005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
SpectroDirect es un moderno espectrofotómetro de haz único con una excelente relación precio/rendimiento diseñado específicamente para pruebas de agua.
Elementos ópticos
SpectroDirect es un fotómetro espectral de haz único (consulte la ilustración).
La fuente de luz es una lámpara halógena de tungsteno con función de flash. La lámpara se enciende solo momentáneamente durante el proceso de medición¹, por lo que no es necesario un periodo de calentamiento.
SpectroDirect está listo para realizar un autodiagnóstico al encenderse.
La luz pasa a través de una ranura de entrada al monocromador, donde se divide en rangos espectrales. El monocromador es una rejilla transparente producida holográficamente. El espejo móvil garantiza que la luz de la longitud de onda deseada se centre automáticamente para que pase a través de la ranura de salida, en la cámara de muestras y, por tanto, a través de la muestra de agua. La luz que no absorba la muestra se desplaza
al detector de fotodiodos de silicio. Después, esta señal se evalúa mediante un microprocesador y se muestra como resultado en la pantalla.
¹(Excepción: se utiliza luz permanente para un escaneo de longitud de onda).
Cámara de muestras multifuncional
Los viales redondos de 16 mm y 24 mm de diámetro y las celdas rectangulares con trayectorias ópticas de 10 a 50 mm pueden utilizarse sin adaptador. Solo la celda de 10 mm se fijará mediante un pequeño soporte que debe insertarse en la cámara de muestras.
Métodos nuevos
Los métodos de prueba se actualizan continuamente para adaptarse a los requisitos del mercado.
Puede encontrar actualizaciones para nuevos métodos e idiomas adicionales en nuestro sitio web en www.lovibond.com.
Funciones
Métodos preprogramados Lovibond™
Absorción
Transmisión
Registro de datos espectrales
Calibración del usuario (polinomios)
Concentración (lineal)
Cinética
Autodiagnóstico
Una vez encendido, SpectroDirect realiza automáticamente un autodiagnóstico, comenzando
con una prueba de funcionamiento del motor paso a paso y la lámpara halógena, seguida de una prueba óptica.
Para ello, la unidad tiene un filtro de vidrio de didimio integrado. Este filtro comprueba el ajuste de longitud de onda correcto. Si las longitudes de onda son incorrectas, el sistema óptico se ajusta automáticamente durante el autodiagnóstico.
Mantenimiento
Gracias al diseño de SpectroDirect, el único mantenimiento que se necesita es el reemplazo de la fuente de luz. La lámpara está situada en la parte trasera del fotómetro en una posición accesible. El cambio de la lámpara es rápido y sencillo y no requiere herramientas. El posicionamiento del conjunto garantiza un enfoque óptimo de la lámpara halógena.
Fuente de alimentación
La tensión de entrada requerida es de 12 V.
SpectroDirect está conectado a una fuente de alimentación externa de serie. El funcionamiento con batería también es posible mediante el uso de una estación de energía externa (consulte los accesorios).
N.I.S.T. Trazabilidad
Este espectrofotómetro se puede probar con un conjunto de filtros estándar secundario (código de pedido 711160) trazable según el NIST. Además, el instrumento puede calibrarse para cada método en un modo de calibración de usuario con estándares trazables según el NIST.
Conexión de impresora/PC
En la parte trasera del fotómetro SpectroDirect, hay una interfaz RS232 con un conector D-Sub de 9 pines para la conexión de un PC o una impresora con interfaz en serie (consulte los accesorios).
Impresión de datos
Cada resultado se imprime con fecha, hora, número de registro, número de código, intervalo de medición y número de método.
Almacenamiento de datos
Puede almacenar los resultados de métodos programados y específicos del usuario (polinomios) en una memoria con una capacidad de 1000 conjuntos de datos. Junto con el resultado, los conjuntos de datos contienen información sobre el método, la fecha y la hora de la prueba.
Indicador de usuario
El indicador de usuario es una función cómoda y fácil de entender que guía al usuario paso a paso hasta el resultado de la prueba.
Calibración y mediciones de cero
El usuario elige el método deseado en la lista de métodos en orden alfabético o introduciendo un código numérico. Si desea información adicional, como el vial requerido, el tipo de reactivo y el intervalo de medición, se pueden visualizar usando las teclas funcionales. La fecha y la hora se muestran en la pantalla pulsando la tecla de reloj. SpectroDirect selecciona automáticamente la longitud de onda correcta.
La calibración de cero se realiza con la muestra de agua pulsando la tecla CERO.
Se produce una coloración característica al añadir el indicador a la muestra de agua. Pulse la tecla [Prueba] para iniciar la medición (que comienza inmediatamente o después del tiempo necesario para el desarrollo del color).
Función de cuenta atrás
Con algunos métodos, después de añadir el indicador a la muestra de agua, el usuario debe esperar un tiempo de reacción de color predefinido. Este intervalo de tiempo se muestra en la pantalla. El tiempo restante se muestra de forma continua. Suena una alarma durante los últimos 10 segundos del periodo de tiempo. La medición se inicia automáticamente y el resultado se muestra en la pantalla. La función de cuenta atrás se puede desactivar para permitir el procesamiento rápido de una serie de muestras.
Especificaciones
Tipo de detector Fotodiodo de silicio
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral De 330 nm a 900 nm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría
Admite Celda de 10 mm, viales de 24 mm, viales de 16 mm, celda de 50 mm
Diseño óptico Rejilla holográfica (600 líneas/mm)