Learn More
Spectrum Labs™ Dispositivo de diálisis SpectraPor™ Tube-A-Lyzer™
Descripción
Un revolucionario dispositivo de diálisis desechable diseñado para la diálisis rápida pero suave y la separación de volúmenes de muestra más grandes; mostrando una mayor eficiencia así como la recuperación del producto. Disponible en 6 MWCO (de 0,1 a 0,5 kD, de 3,5 a 5 kD, de 8 a 10 kD, 20 kD, 50 kD y 100 kD) y dos tamaños de volumen de muestra (de 8 a 10 ml y de 25 a 28 ml).
Tube-A-Lyzer™ es un sistema de transferencia de masa autónomo, listo para usar, que incorpora una membrana de diálisis tubular semipermeable dentro de una carcasa de depósito transparente para separar la cámara de muestra de la cámara de amortiguación circundante. La membrana de éster de celulosa (CE) Biotech de alta pureza es seca, está impregnada con glicerina al 20 % y ofrece una alta selectividad molecular. La longitud completa de los tubos de membrana tiene un volumen de trabajo de aproximadamente 28 ml (las unidades de longitud especial para volúmenes más grandes o más pequeños se pueden hacer a medida). Un puerto Luer Lok hembra se encuentra en la parte superior para la carga de muestras, la recuperación o las pruebas en proceso desde la cámara de muestras cerrada con membrana. Diseñada para diálisis dinámica, la cámara de alojamiento (tampón) está equipada con puertos de entrada y salida de manguera de 6 mm que se pueden conectar a tubos de plástico flexibles (3/16 x 5/16 in de diámetro interior). para la recirculación de un volumen de tampón mayor utilizando una bomba peristáltica. De manera alternativa, los puertos pueden taparse para facilitar solamente la cámara de tampón para diálisis estática (estándar). Múltiple Tube-A-Lyzer™ Los dispositivos se pueden conectar en paralelo para crear un colector de volumen de muestra más grande.
- Mantiene el gradiente de concentración máximo
- Evita la polarización y la contaminación de la membrana
- Proporciona presión hipoósmica para ayudar a la separación
- Consigue una mayor pureza de las muestras
- Reduce el tiempo de días a horas
- Listo para usar y desechable
- Estériles y apirógenas
- Grado biotecnológico RC y membrana CE (0,1 kD a 100 kD)
- Cámara de muestras de gran volumen
- Dializado recirculante para diálisis rápida
Aplicaciones típicas:
Desalinización; Concentración de plasma/suero; Tampón y cambio de pH; Preparación de proteínas para electroforesis; Concentración de anticuerpos; Eliminación de contaminantes; Estudios de encuadernación; Diálisis de flujo/análisis por lotes; Diálisis con temperatura regulada; Purificación de extractos de cultivos de tejidos; Elución de proteínas para gel de electroforesis; Eliminar oligosacáridos de la solución de proteína.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Membrana de diálisis tubular |
| MWCO | De 8 a 10 kDa |
| Membrana | Éster de celulosa Biotech |
| Capacidad (métrico) | De 25 a 30 ml |