Learn More
Spectrum Labs™ Membrana de tubos de celulosa regenerada Spectra/Por™
Código de producto. 11435879
Change view
Click to view available options
MWCO:
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
De 12 a 14 kDa
Longitud (métrico):
5 m
5 m
10 m
15 m
Capacidad (métrico):
0,32 mL/cm
0,45 ml/cm
1,1 ml/cm
1,1 ml/cm
46 ml/cm
5,1 ml/cm
6,4 ml/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
11435879 8 kDa 10 m 0,45 ml/cm cada uno
11415909 50 kDa 5 m 0,32 mL/cm cada uno
11485889 15 kDa 10 m 1,1 ml/cm cada uno
11465879 8 kDa 10 m 1,1 ml/cm cada uno
11465899 25 kDa 10 m 1,1 ml/cm cada uno
11445919 8 kDa 5 m 1,1 ml/cm cada uno
11495859 De 12 a 14 kDa 15 m 46 ml/cm cada uno
11415899 15 kDa 10 m 6,4 ml/cm cada uno
11485879 8 kDa 10 m 5,1 ml/cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11435879 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor 132579
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por™ 5. La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
  • Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
  • Spectra/Por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización.
Especificaciones
Tipo de producto Membrana de tubos regenerados
MWCO 8 kDa
Material Celulosa
Diámetro (métrico) 7,5 mm
Longitud (métrico) 10 m
Capacidad (métrico) 0,45 ml/cm
Color Transparente
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Cantidad 1 Unidad
Para utilizar con (aplicación) Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos y desalinización