Learn More
Spectrum™ Labs Tubos de diálisis prehumedecidos Spectra/Por™ 6
Código de producto. 11455889
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. MWCO unitSize
11455889 10 kDa cada uno
1 options
Código de producto. 11455889 Proveedor Spectrum™ Labs N.º de proveedor 128118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Membranas de celulosa natural regenerada con MWCO de 1 a 50 kDa
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por ™ 5.La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
  • Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
  • Spectra/por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 % Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, eliminación de electrolitos y desalinización.
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
MWCO 10 kDa
Diámetro (métrico) 11,5 mm
Longitud (métrico) 10 m
Capacidad (métrico) 1,1 ml/cm
Cantidad 1 Unidad