Learn More
Spectrum™ Labs Tubos de diálisis pretratados Spectra/Por™ 5
Código de producto. 11485859
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
De 12 a 14 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. MWCO Tamaño de la unidad
11485859 De 12 a 14 kDa cada uno
1 options
Código de producto. 11485859 Proveedor Spectrum™ Labs N.º de proveedor 132754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00€
    324.00€ / paquete de 1
    Ahorro 101.00€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Membranas de celulosa natural regenerada con MWCO de 1 a 50 kDa
Membranas de celulosa natural regenerada pura con MWCO de 1 a 50 kDa. Transparentes y flexibles excepto Spectra/Por ™ 5.La membrana retiene los compuestos de bajo peso molecular en soluciones acuosas difusas a través de la membrana, los pesos moleculares más altos, tales como proteínas y bacterias. Las cómodas cajas dispensadoras protegen las membranas que no se utilizan. El glicerol (cuando se utiliza) conserva la membrana y se debe retirar antes del uso Remoje la membrana durante tres horas en agua desionizada y, a continuación, enjuáguela bien con agua corriente. Spectra/Por™ 5 se refuerza con una capa de papel poroso, para dar una membrana gruesa y rígida para su uso en entornos de alto cizallamiento.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4 y 5 suministradas secas con glicerol
  • Spectra/Por™ 6, prehumedecida y suministrada con ácida sódica al 0,1 %
  • Spectra/por™ 7, pretratada para reducir las trazas de contaminantes y suministrada con ácida sódica al 0,1 % Para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, eliminación de electrolitos y desalinización.
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
MWCO De 12 a 14 kDa
Diámetro (métrico) 48 mm
Longitud (métrico) 15 m
Capacidad (métrico) 18 ml/cm
Cantidad 1 Unidad