Learn More
Spectrum Labs™ Discos de membrana Spectra/Por™ 1
Descripción
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer.
Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
Se suministran secos con glicerol como humectante
Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
Se suministran secos con glicerol como humectante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Disco de membrana |
| MWCO | De 6 a 8 kD |
| Membrana | Celulosa regenerada |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para diálisis básica |