Learn More
Spectrum Labs™ Disco de filtro tejido de acero inoxidable Spectra/Mesh Disco™
Código de producto. 15350852
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
104 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15350852 104 μm paquete de 5
1 options
Código de producto. 15350852 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor 145825
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros de acero inoxidable hidrófilo de muy alta resistencia para su uso en aplicaciones de laboratorio, industriales o farmacéuticas.
  • Hidrófilo
  • Buena resistencia contra los corrosivos
  • Resistente a pH 4 a 12
  • Esterilizar por irradiación/autoclave
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tamaño de poro 104 μm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio, industriales, farmacéuticas
Área abierta 45,2%
Grosor (métrico) 102 μm
Diámetro del disco (métrico) 55 mm