Learn More
Sulfato de espectinomicina, MP Biomedicals
Código de producto. 15553457 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
15553457 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 15553457 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215899302
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin Sulfate
Tipo Spectinomycin Sulfate
CAS 21736-83-4
Cantidad 2 g
Fórmula molecular C14H26Cl2N2O7
Sinónimo U18409E, antibiotic
Clave InChI FOGDPGQSHLLYIK-XYQGXRRISA-N
SMILES CC1CC(=O)C2(C(O1)OC3C(C(C(C(C3O2)NC)O)NC)O)O.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 405.269
PubChem CID 64740
ChEBI CHEBI:9216
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Spectinomycin Sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.