Learn More
Sulfato de espectinomicina, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 15563457 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15563457 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15563457 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215899305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    141.75€ / 5 g
    Ahorro 7.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS: 23312-56-3 | Formula: C14H26N2O11S | Weight: 430.43 g/mol
CAS 23312-56-3
Fórmula molecular C14H26N2O11S
Peso molecular (g/mol) 430.43
Número MDL MFCD00270185
Clave InChI XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Sinónimo U 18409E, antibiotic
ChEBI CHEBI:9216
Nombre IUPAC (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin Sulfate
Tipo Sulfato de espectinomicina
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
PubChem CID 64771
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.4
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Spectinomycin Sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .