Learn More
Spectinomycin sulfate, 93%
Código de producto. 15477229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15477229 5 g Frasco de plástico 5 g
15467229 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66034.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.20€
    127.65€ / 5 g
    Ahorro 35.55€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23312-56-3 | C14H26N2O11S | 430.43 g/mol
Targets Gram-negative bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23312-56-3
Fórmula molecular C14H26N2O11S
Peso molecular (g/mol) 430.43
Número MDL MFCD00270185
Clave InChI XGBFWQUQYQIFLB-MTTMTQIXSA-N
Sinónimo spectinomycin sulfate, spectinomycin sulphate, unii-bz0h4tlf9x, actinospectacin, trobicin, bz0h4tlf9x, togamycin sulfate 1:1, spectinomycin sulfate hydrate, spectinomicina, spectogard
PubChem CID 64771
Nombre IUPAC (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin sulfate
Punto de ebullición 583°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO or water
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.43
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spectinomycin sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Spectinomycin sulphate