Learn More
Espectromicina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133709 10 g 10 g
17962085 100 mg 100 miligramos
17933665 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68025010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21736-83-4
Fórmula molecular C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 405.2714
Sinónimo 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, hydrochloride (1:2), (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-, 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, [2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]- (8CI), (+)-Spectinomycin dihydrochloride, NSC 248616, Spectinomycin dihydrochloride, Spectinomycin hydrochloride, Stanilo
SMILES Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin dihydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1117