Learn More
Diclorhidrato de espectinomicina pentahidratado, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate |
| CAS | 22189-32-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C14 H24 N2 O7 . 2 Cl H . 5 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate (8CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)- (9CI), 4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, dihydrochloride, pentahydrate, [2R-(2α,4aβ,5aβ,6β,7β,8β,9α,9aα,10aβ)]-, Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin hydrochloride hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1 |
| SMILES | O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato de (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-Decahidro-4a,7,9-trihidroxi-2-metil-6,8-bis(metilamino)-4H-pirano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-ona pentahidrato |
| Mostrar más |