Learn More
Melford Pentahidrato de dihidrocloruro de espectinomicina
Código de producto. 30018775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018775 5 g 5 g
30018773 1 g 1 g
30018774 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018775 Proveedor Melford N.º de proveedor S230005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El diclorhidrato de espectinomicina pentahidratado es un antibiótico que se utiliza comúnmente en el mercado de las ciencias biológicas.
El diclorhidrato de espectinomicina pentahidratado es un antibiótico que se utiliza comúnmente en el mercado de las ciencias biológicas. Pertenece a la clase de antibióticos aminociclitoles y se utiliza principalmente por su actividad contra bacterias gramnegativas.
El diclorhidrato de espectinomicina pentahidratado encuentra aplicaciones en diversos campos, como la investigación, la biología molecular y la biotecnología. Se utiliza comúnmente como agente selectivo en sistemas de cultivo celular y se agrega a los medios de crecimiento para prevenir el crecimiento de bacterias que pueden contaminar las líneas celulares.
Además, es particularmente eficaz contra ciertas cepas de bacterias gramnegativas, incluida Escherichia coli. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las bacterias, lo que finalmente conduce a su muerte. Su acción selectiva lo hace valioso para mantener condiciones estériles y seleccionar células que han absorbido material genético extraño en experimentos de biología molecular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate
CAS 22189-32-8
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C14H24N2O7-2 HCl-5H2O