Learn More
Melford Pentahidrato de dihidrocloruro de espectinomicina
Descripción
El diclorhidrato de espectinomicina pentahidratado es un antibiótico que se utiliza comúnmente en el mercado de las ciencias biológicas.
El diclorhidrato de espectinomicina pentahidratado encuentra aplicaciones en diversos campos, como la investigación, la biología molecular y la biotecnología. Se utiliza comúnmente como agente selectivo en sistemas de cultivo celular y se agrega a los medios de crecimiento para prevenir el crecimiento de bacterias que pueden contaminar las líneas celulares.
Además, es particularmente eficaz contra ciertas cepas de bacterias gramnegativas, incluida Escherichia coli. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las bacterias, lo que finalmente conduce a su muerte. Su acción selectiva lo hace valioso para mantener condiciones estériles y seleccionar células que han absorbido material genético extraño en experimentos de biología molecular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate |
| CAS | 22189-32-8 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C14H24N2O7-2 HCl-5H2O |