Learn More
Espectinomicina, diclorhidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10700350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10700350 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10700350 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP29571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibe la síntesis de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spectinomycin Dihydrochloride
Tipo Spectinomycin Dihydrochloride
Forma física Polvo/Sólido
CAS 22189-32-8
Punto de fusión 210°C
Fuente Streptomyces spectabilis
Residuos de ignición < 1.0%
Envase Vidrio ámbar
Rotación específica 15 to 21°
Agua 16.0 to 20.0%
Concentración >603μg/mg
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C14H36Cl2N2O12
Número MDL MFCD00150886
Índice Merck 15, 8866
Clave InChI DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
Nombre IUPAC clorhidrato de pentahidrato de dihidrógeno (1R,3S,5R,8R,10R,11S,12S,13R,14S)-8,12,14-trihidroxi-5-metil-11,13-bis(metilamino)-2,4,9-trioxatriciclo[8.4.0.0³,⁸]tetradecano-7-ona
Peso molecular (g/mol) 495.34
PubChem CID 67108398
ChEBI CHEBI:9217
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.3
Porcentaje de pureza >603 μg/mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Spectinomycin pentahydrate dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.