Learn More
Wheaton™ Bolsa para muestras con cartera para documentos, símbolo de riesgo biológico impreso
Descripción
- Garantiza una transferencia segura de las muestras
- Para el transporte de muestras clínicas y documentos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Autoadhesivo |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de muestras clínicas y documentos |
| Incluye | Bolsa para documentos, símbolo de riesgo biológico impreso |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 1000 |
| N.° por paquete | 50 |
| Dimensiones (L x An) | 150 x 220 mm |
| Mostrar más |