Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Stabilized Saliva Collection Kit
Código de producto. 17354683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 kits
10 kits
Tamaño de la unidad:
10 sets
100 sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17354683 100 kits 100 sets
17364683 10 kits 10 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17354683 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A50697
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El kit de recogida de saliva estabilizada Thermo Scientific SpeciMAX proporciona un método sencillo para la recogida de saliva.
El kit de recogida de saliva estabilizada Thermo Scientific SpeciMAX incluye un embudo fácil de usar y resistente a las salpicaduras, un tubo de recogida de saliva fácilmente automatizable y un tapón de rosca para asegurar la muestra después de la recogida. El tubo de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX está precargado con 1 ml de agente de estabilización para la inactivación de virus y se integra fácilmente en los flujos de trabajo de procesamiento y análisis automáticos que forman parte de los programas de investigación de vigilancia SARS-CoV-2 de alto rendimiento. Elimine la necesidad del desorden del pipeteo manual de saliva de tubos cónicos voluminosos y recoja la saliva directamente en tubos SpeciMAX de tamaño automatizado. Cada kit SpeciMAX se envasa individualmente en bolsas separables de un solo uso, lo que permite una fácil distribución de dispositivos para la recogida de saliva de alto rendimiento.
Las características del kit de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX incluyen:
  • Estabilidad de la muestra de ácido nucleico a temperatura ambiente
  • Autorrecogida de saliva de 1 ml no invasiva, sencilla y rápida
  • 1 ml de agente de estabilización desactiva el SRAS-CoV-2 y los virus respiratorios comunes
  • Agente de estabilización no peligroso compatible con todos los protocolos de desinfección: no reacciona con la lejía
  • Bolsa separable individual de un solo uso para proteger el kit
  • Acceso a muestras optimizado: códigos de barras de serie 1D y compatibilidad con sistemas de manipulación de líquidos y descapsuladores comerciales
La saliva está emergiendo como un biofluido adecuado para el virus SARS-CoV-2
Los seres humanos producen un promedio de 1-2 l de saliva al día. La saliva ha sido una fuente conveniente de ADN para el análisis de portadores genéticos, la prueba de ancestría y de estilo de vida y la farmacogenómica. Recientemente, la cavidad oral, incluida la saliva, ha demostrado ser una fuente del virus SARS-CoV-2 y puede desempeñar un papel directo en la transmisión viral (Huang N., et al. Nat Med (2021)). Para los estudios de virus SARS-CoV-2, el uso de saliva facilita la recogida de muestras y no requiere contacto directo con el colector de muestras, lo que reduce el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.
Almacenamiento de muestras
El agente de estabilización SpeciMAX conserva el ácido nucleico en muestras de saliva a temperatura ambiente durante los siguientes periodos de tiempo:
  • ADNg: hasta 2 años
  • ARN: 14 días
  • Ácido nucleico viral: 14 días
No se recomienda la refrigeración o congelación de las muestras de saliva estabilizadas, ya que la precipitación del agente de estabilización tiene efectos secundarios.
Inactivación de virus de SRAS-CoV-2 y virus respiratorios comunes
La membrana lipídica de los virus envueltos es la parte más vulnerable del virus, ya que es necesaria para la fijación celular y la infección resultante en su huésped. El agente de estabilización SpeciMAX se dirige a este componente lipídico viral para inactivar virus envueltos y virus respiratorios sin envoltura de resistencia media mediante una interacción irreversible con proteínas capsidas altamente ordenadas necesarias para la infección.
Seguridad
El kit de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX tiene un agente de estabilización no peligroso e inactivador de virus que es compatible con todos los protocolos de desinfección. No hay reacción con la lejía ya que no contiene guanidinio ni etanol. Consulte Cartas a los profesionales sanitarios: riesgo de seguridad en los medios de transporte.
Facilidad de uso:
Cada kit de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX viene listo para su uso en bolsas de ampolla separables fácilmente envasadas individualmente. Para utilizar el kit, el donante de saliva sigue cuatro pasos sencillos:
1. Retire y guarde el tapón y, a continuación, fije el embudo de forma segura al tubo de recogida.
2. Llene de saliva hasta la línea 2,0 (sin incluir las burbujas).
3. Desenrosque y deseche el embudo (no lo vuelva a utilizar).
4. Fije el tapón en el tubo y, a continuación, mezcle invirtiendo el tubo cinco veces.
Para obtener los mejores resultados, se debe instruir a los donantes de saliva a que no coman, beban, fumen o mastiquen chicle durante al menos 30 minutos para obtener los mejores resultados. Los donantes de saliva deben permitir que la saliva se acumule en la boca y luego verter la saliva en la parte superior del embudo colocado en el dispositivo de recogida de saliva. Considere la porción líquida de la saliva, no las burbujas, cuando determine si se ha recogido suficiente saliva.
Funciones de ahorro de costes fáciles de usar para el laboratorio y la automatización
Los kits de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX pueden agilizar el proceso desde la recogida hasta los sistemas de automatización. Por ejemplo, si una transferencia manual de saliva a un tubo fácilmente automatizable requiere 30 segundos para procesar, se tardarían aproximadamente 8 horas en preparar las 1000 muestras para el flujo de trabajo de análisis molecular. Al eliminar las transferencias manuales de saliva con los kits SpeciMAX que se ajustan directamente a sus gradillas de muestras de automatización, el personal del laboratorio podrá realizar tareas de mayor valor o mayor complejidad, como análisis y generación de resultados.
El tubo de recogida de saliva SpeciMAX se integra perfectamente en flujos de trabajo de laboratorio de alto rendimiento utilizando los códigos de barras proporcionados para cada tubo de recogida. El tubo de recogida de saliva SpeciMAX de tamaño pequeño hace que las biomuestras se almacenen y transporten a temperatura ambiente (15–30 °C). Los laboratorios pueden incluir hasta 6 veces más tubos SpeciMAX en el mismo espacio necesario para almacenar tubos cónicos voluminosos de 50 ml, lo que facilita la logística del laboratorio para gestionar y conservar un valioso espacio de laboratorio.
Compatible con flujos de trabajo de aislamiento de ARN/ADN
Los usuarios pueden extraer ácido nucleico de la saliva mediante reactivos de preparación de muestras especializados, como el kit de aislamiento total de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen (N.º cat. A48383R). Los reactivos MagMAX adicionales, como el kit Ultra de varias muestras de ADN MagMAX 2.0 (A36570), el kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX (A39060) y el kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana (A27828) ya están equipados con protocolos optimizados y scripts de automatización de manipuladores de partículas magnéticas Kingfisher. Ya se ha habilitado la integración del kit de recogida de saliva SpeciMAX con los kits de preparación de muestras MagMAX adecuados para diversos estudios de biología molecular. El kit de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX y el ácido nucleico purificado MagMAX se pueden utilizar en varias aplicaciones posteriores, como análisis genómico o análisis viral mediante de expresión génica TaqMan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de recogida de saliva estabilizada
Certificaciones/conformidad Para uso exclusivo en investigación
Contenido y almacenamiento • Solución de inactivación de virus y estabilización nucleica (1 ml)
• Tubo de recogida de saliva precargado, tapón y embudo
Almacenar de 15 °C a 30 °C.
Incluye Inactivación de virus y solución de estabilización nucleica (1 ml) tubo de recogida de saliva precargado, tapón y embudo
Cantidad 100 kits
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.