Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Saliva Collection Kit
Código de producto. 17364473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kits
400 kits
Tamaño de la unidad:
400 sets
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17364473 10 kits paquete de 10
17354473 400 kits 400 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17364473 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A50696P10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El kit de recogida de saliva Thermo Scientific SpeciMAX proporciona un método sencillo para la recogida de saliva cruda (también conocida como simple, completa).
El kit de recogida de saliva Thermo Scientific SpeciMAX incluye un embudo fácil de usar, un tubo de recogida de saliva fácil de usar y un tapón de rosca para asegurar la muestra después de la recogida.A diferencia de los tubos cónicos de 15 y 50 ml, el tubo de recogida de saliva SpeciMAX se integra fácilmente en los flujos de trabajo de procesamiento y análisis automáticos que forman parte de los programas de investigación de vigilancia SARS-CoV-2 de alto rendimiento.Elimine la necesidad del desorden del pipeteo manual de saliva de tubos cónicos voluminosos y recoja la saliva directamente en tubos SpeciMAX de tamaño automatizado.Cada kit SpeciMAX se envasa individualmente en bolsas separables de un solo uso, lo que permite una fácil distribución de dispositivos para la recogida de saliva de alto rendimiento.
Las características del kit de recogida de saliva SpeciMAX incluyen:
  • Bolsa separable individual de un solo uso para proteger el kit
  • Autorrecogida de saliva de 1 ml no invasiva, sencilla y rápida
  • Acceso de muestras optimizado con códigos de barras de serie 1D exclusivos
  • Tapón de tamaño estándar compatible con sistemas comerciales de descapsulador
  • Tubo de recogida de saliva que se adapta a la mayoría de las gradillas de manipulación de líquidos de automatización
  • Secuencias de comandos de automatización optimizadas descargables para instrumentos Kingfisher Flex y Kingfisher Duoprime
La saliva está emergiendo como un biofluido adecuado para el virus SARS-CoV-2
Los seres humanos producen un promedio de 1-2 l de saliva al día.La saliva ha sido una fuente conveniente de ADN para el análisis de portadores genéticos, la prueba de ancestría y de estilo de vida y la farmacogenómica.Recientemente, la cavidad oral, incluida la saliva, ha demostrado ser una fuente del virus SARS-CoV-2 y puede desempeñar un papel directo en la transmisión viral (Huang, N., et al.Nat. Med.(2021); https://doi.org/10.1038/s41591-021-01296-8).Para los estudios de virus SARS-CoV-2, el uso de saliva facilita la recogida de muestras y no requiere contacto directo con profesionales médicos, lo que reduce el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.
Facilidad de uso:
Cada kit de recogida de saliva SpeciMAX viene listo para su uso en bolsas de ampolla separables fácilmente envasadas individualmente.Las instrucciones del usuario del donante de saliva se imprimen directamente en la tapa de cada pack de blísters para una máxima comodidad.
Para utilizar el kit de recogida de saliva SpeciMAX, el donante de saliva sigue cuatro pasos sencillos:
1.Conecte el embudo al tubo
2.Llene hasta que la saliva (sin incluir burbujas) esté entre las líneas 1,0 y 2,0
3.Retire y deseche el embudo
4.Fije el tapón y gire para cerrarla
Para obtener los mejores resultados, se debe instruir a los donantes de saliva a que no coman, beban, fumen o mastiquen chicle durante al menos 30 minutos para obtener los mejores resultados.Los donantes de saliva deben permitir que la saliva se acumule en la boca y luego verter la saliva en la parte superior del embudo colocado en el dispositivo de recogida de saliva.Considere la porción líquida de la saliva, no las burbujas, cuando determine si se ha recogido suficiente saliva.
Funciones de ahorro de costes fáciles de usar para el laboratorio y la automatización
Los kits de recogida de saliva SpeciMAX pueden agilizar el proceso desde la recogida hasta los sistemas de automatización.Por ejemplo, si una transferencia manual de saliva cruda a un tubo fácilmente automatizable requiere 30 segundos para procesar, se tardarían aproximadamente 8 horas en preparar las 1000 muestras para el flujo de trabajo de análisis molecular.Al eliminar las transferencias manuales de saliva con los kits SpeciMAX que se ajustan directamente a sus gradillas de muestras de automatización, el personal del laboratorio podrá realizar tareas de mayor valor o mayor complejidad, como análisis y generación de resultados.
El tubo de recogida de saliva SpeciMAX se integra perfectamente en flujos de trabajo de laboratorio de alto rendimiento utilizando los códigos de barras proporcionados para cada tubo de recogida o las etiquetas creadas por el usuario, según se desee.El tubo de recogida de saliva SpeciMAX de tamaño pequeño facilita el almacenamiento de un gran número de muestras en espacios a 4 °C.Los laboratorios pueden incluir hasta 6 veces más tubos SpeciMAX en el mismo espacio necesario para almacenar tubos cónicos voluminosos de 50 ml, lo que facilita la logística del laboratorio para gestionar y conservar un valioso espacio de laboratorio.
Compatible con el aislamiento de ARN o con flujos de trabajo de PCR directos
La saliva cruda ofrece a los laboratorios la capacidad de flexionarse entre los flujos de trabajo de biología molecular.Los usuarios pueden extraer ácido nucleico de la saliva cruda mediante reactivos de preparación de muestras especializados, como el kit de aislamiento total de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen (n.º de cat.cat. A48383R).Los reactivos MagMAX adicionales, como el kit Ultra de varias muestras de ADN MagMAX 2.0 (A36570), el kit de aislamiento de ADNg de saliva MagMAX (A39060) y el kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana (A27828) ya están equipados con protocolos optimizados y scripts de automatización de manipuladores de partículas magnéticas Kingfisher.Por lo tanto, ya está habilitada la integración del kit de recogida de saliva SpeciMAX con los kits de preparación de muestras MagMAX adecuados para diversos estudios de biología molecular.El kit de recogida de saliva SpeciMAX y el ácido nucleico purificado de preparación de muestras MagMAX se pueden utilizar en varias aplicaciones posteriores, como análisis genómico o análisis viral mediante soluciones de expresión génica TaqMan.
Para obtener resultados más rápidos, donde la sensibilidad de la detección no es tan crítica para su aplicación, la saliva cruda se puede utilizar en flujos de trabajo directo a PCR donde la saliva se utiliza directamente en RT-PCR, como con el kit de ensayo de PCR rápida TaqCheck SARS-CoV-2 (A50914).El uso de los flujos de trabajo de ensayo de PCR rápida TaqCheck SARS-CoV-2 con los kits de recogida de saliva SpeciMAX permite a los usuarios omitir la extracción de ácido nucleico para obtener un tiempo de respuesta más rápido desde la saliva cruda hasta los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de recogida de saliva
Certificaciones/conformidad Para uso exclusivo en investigación
Contenido y almacenamiento 10 SpeciMAX saliva collection devices (saliva collection tube, cap and funnel). Store at 15°C to 30°C
Cantidad 10 kits