Learn More
Thermo Scientific™ SpeciMAX™ Dx Stabilized Saliva Collection Kit
Descrizione
- Destinado a la recogida y conservación de muestras de saliva con la supervisión de profesionales sanitarios
- Constituye una ayuda para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) basada en ácido nucleico para fines de diagnóstico in vitro
- El kit de bolsa separable individual de un solo uso incluye un embudo fácil de usar y resistente a las salpicaduras, un tubo de recogida de saliva fácilmente automatizable y un tapón de rosca para preservar la seguridad de la muestra recogida
- El tubo de recogida de saliva SpeciMAX Dx se ha llenado previamente con 1 ml de agente de estabilización para la inactivación de los virus
- Se integra fácilmente en los flujos de trabajo de procesamiento y análisis automáticos que forman parte de las pruebas de diagnóstico de alto rendimiento
- No se recomienda la refrigeración o congelación de las muestras de saliva estabilizadas, ya que la precipitación del agente de estabilización puede ocasionar efectos secundarios
Las características del kit de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX Dx incluyen:
- Inactivación de virus respiratorios comunes
- Solución de estabilización que conserva el ADN genómico (ADNg), el ARN y el ácido nucleico viral en muestras de saliva
- Solución de estabilización no peligrosa y compatible con todos los protocolos de desinfección: no reacciona con la lejía (no contiene guanidinio ni etanol)
- Tapones y tubos estandarizados con código de barras que se adaptan a los flujos de trabajo automatizados
- Fundamental para pruebas de diagnóstico de alto rendimiento
Almacenamiento de muestras
- El agente de estabilización SpeciMAX conserva el ácido nucleico en muestras de saliva a temperatura ambiente durante los siguientes periodos de tiempo:
- ADNg:1 año
- ARN:14 días
- Ácido nucleico viral:14 días
Facilidad de uso:
- Cada kit de recogida de saliva estabilizada SpeciMAX Dx se proporciona listo para su uso en bolsas de ampolla que se separan con facilidad y envasadas individualmente
- Para utilizar el kit, el donante de saliva sigue cuatro pasos sencillos:
- Retire y guarde el tapón y, a continuación, fije el embudo de forma segura al tubo de recogida.
- Llene el tubo con saliva hasta la línea 2,0 (sin incluir las burbujas)
- Desenrosque y deseche el embudo (no es reutilizable)
- Fije el tapón en el tubo y mezcle el contenido invirtiendo el tubo cinco veces
- Para obtener los mejores resultados, se debe instruir a los donantes de saliva a que no coman, beban, fumen o mastiquen chicle durante como mínimo los 30 minutos anteriores a la obtención de la muestra
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Recogida de muestras de saliva |
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Contenido y almacenamiento | • Solución de inactivación de virus y estabilización nucleica (1 ml) • Tubo de recogida de saliva precargado, tapón y embudo Almacenar a 15–30 °C. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso en diagnóstico in vitro |
| Cantidad | 100 kits |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 6 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?