Learn More
Brannan™ BS718 M50 Hidrómetro para petróleo
Descripción
- Disparo cargado
- Longitud 270 mm
- Subdivisiones 0,001 g/ml
- Exactitud ±0,0006 g/ml
- Calibrado a 15 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Incrementos | 0.001 g/mL |
| Certificaciones/conformidad | UKAS |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Densidad (métrico) | De 0,95 a 1,00 g/ml |
| Contenido y almacenamiento | de 15 °C |
| Material | Vidrio de sosa |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Intervalo de Baume | De 0,95 a 1 g/ml |