Descripción
- Subdivisiones: 0.005
- Aprox. Longitud: 165 mm
- Calibrado para uso a 15,5 °C/60 °F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
| Incrementos | 0.005 |
| Longitud (métrico) | 16.5 cm |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,200 a 1,450 |
| Temperature of Standardization | 15,6 °C (60 °F) |