Learn More
Brannan Specific Gravity Hydrometer M.50 Series
Código de producto. 17235684
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de lastre:
Granalla de acero
Código de producto. Tipo de lastre
17235684 Granalla de acero
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17235684 Proveedor Brannan N.º de proveedor 10/921/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.26€
    15.31€ / paquete de 1
    Ahorro 9.95€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
The Specific Gravity Hydrometer 60/60°F scale compares the relative density of a given liquid with that of water at 60°F (15.6°C)
  • The instrument listed is similar to hydrometers included in ISO 650 and in the 1960 issue of British Standard 718
  • Series M50
  • Made from soda glass
  • Range 0.85/0.90°SG
  • Adjusted at 60°F
  • 270 mm long
  • Divisions 0.001°
  • Made in UK
  • Supplied in protective, resealable plastic tube
Especificaciones
Cantidad 1
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Incrementos 0.001°
Longitud (métrico) 27 cm
Incluye Protective plastic tube
Puntos de calibración Adjusted at 60°F
Material Soda Glass
Tipo de lastre Granalla de acero