Learn More
Thermo Scientific™ Specialty Waters
Código de producto. 13432219
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13432219 1000 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 13432219 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11201A/CTOC
Fabricadas, envasadas y probadas de conformidad con las normativas, las aguas especiales son aguas de bajos niveles de COT y gran pureza en frascos de 1 l o jarras de vidrio de 4 l.
Fabricadas, envasadas y probadas de conformidad con las normativas, las aguas especiales Thermo Scientific™ son aguas de bajos niveles de COT y gran pureza en frascos de 1 l o jarras de vidrio de 4 l. Los productos Thermo Scientific para el análisis del carbono orgánico total (COT) incluyen depósitos de almacenamiento y muestreo, viales compatibles con muestreadores automáticos y tubos de cultivo, así como agua con bajos niveles de COT.
  • Envasados en depósitos de vidrio ámbar prelimpiados en un entorno de clase 10
  • La pureza supera una resistividad de 17 megaohmios
  • Bajo nivel de impurezas orgánicas e inorgánicas en el momento del envasado
  • El procesamiento incluye ósmosis inversa, carbón activado y reducción de COT mediante rayos ultravioleta
  • Filtrada a 0,1 micrómetros mediante filtros de membrana hidrófobos
  • Certificación de contenido de COT inferior a 50 ppb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 3,7 in
Incluye Filled with TOC Water
Material De cristal
N.º por caja 12
Certificaciones/conformidad Certificado para contener < 50 ppb de carbono orgánico total
Closure Included Sí
Altura (métrico) 205,74 mm
Tipo de producto Bottle
Altura (imperial) 8,1 in
Revestimiento del tapón PTFE/silicona
Tamaño del tapón 33-430 mm
Diámetro (métrico) 93,98 mm