Learn More
OHAUS™ Anillo abierto especializado
Código de producto. 15722399 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Plataforma de 102 × 102 mm
Plataforma de 127 × 127 mm
Plataforma de 76 × 76 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15722399 Plataforma de 127 × 127 mm cada uno
15702399 Plataforma de 76 × 76 mm cada uno
15712399 Plataforma de 102 × 102 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15722399 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30392348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    112.01€ / paquete de 1
    Ahorro 3.99€
    3% Descuento
En stock
El anillo abierto especializado OHAUS™ está diseñado para sujetar y colocar de forma segura el material de vidrio del laboratorio.
  • Elija entre una gran variedad de abrazaderas LabJaws especializadas con características ajustables para proporcionar la adaptación perfecta para utensilios de laboratorio como termómetros, termopares, columnas, embudos y matraces de fondo redondo.
  • Las versátiles abrazaderas multiusos LabJaws sujetan de forma segura el material de vidrio y los objetos con forma irregular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Anillo abierto
Material PVC
Descripción Abrazadera, anillo abierto especializado, CLS-OPENRPL
Diámetro (métrico) 11 mm
Longitud (imperial) 16,81 in
Longitud (imperial) del brazo 12,000 in
Longitud (métrico) 427,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 305 mm
Tamaño Plataforma de 127 × 127 mm