Learn More
3M™ Mascarilla para especialidades Aura™, serie 9300
Código de producto. 12352399 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Eficacia de filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Color:
Azul
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 180
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Eficacia de filtro Con válvula de exhalación Color Tamaño de la unidad
12352399 FFP1 Sí Gris paquete de 10
11763373 FFP1 No Azul paquete de 20
11797564 FFP2 Sí Azul paquete de 10
15263059 FFP3 Sí Blanco paquete de 180
12352389 FFP1 No Gris paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12352399 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    52.30€ / paquete de 10
    Ahorro 53.70€
    50% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ligero y plegable. El respirador de partículas 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Se adapta a una amplia gama de formas y tamaños de cara
  • Tecnología de filtro de baja resistencia a la respiración para una respiración más fácil
  • El ingenioso diseño de tres paneles se adapta a más movimientos faciales durante el habla, para que su uso sea más cómodo
  • Un panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas
  • Un panel de nariz esculpido mejora la compatibilidad con gafas
  • Una innovadora lengüeta para el mentón para facilitar la colocación y el ajuste del respirador en la cara
  • Se suministra en un embalaje higiénico para ayudar a proteger la mascarilla de la contaminación antes de su uso. También permite el almacenamiento práctico y la dispensación en el lugar de trabajo.
  • Cool Flow™ La válvula reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones cálidas y húmedas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN149:2001 + A1:2009
Código de color Amarillo
Color Gris
Design Type Copa/moldeado
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Respirador para partículas con alivio de vapores orgánicos molestos
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP1
Material de la capa de filtración Electreto (poliéster, polipropileno y carbono)
Incluye Correas con código de color amarillo
Sin látex Sí
Modelo 9914
Alivio del olor molesto Vapores orgánicos
Cantidad 10/paq.
Forma Copa
Esterilidad No estéril
FDA Cleared Surgical Mask N.º