Learn More
asecos™ Tapete absorbente especial
Código de producto. 17846396 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
6,4 kg
7,3 kg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17846396 7,3 kg paquete de 200
17816396 6,4 kg paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17846396 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 9918
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La esterilla absorbente especial es ideal para la absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite.
  • Muy fuerte durabilidad
  • Adecuado para uso intensivo y duradero.
  • Fibras de tejido apretado, alta resistencia a la abrasión y superficie con poca pelusa.
  • Excelente rendimiento de absorción
  • Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
  • Luz para pequeñas fugas y prevención.
  • Pesado para fugas más grandes o absorción de charcos
Especificaciones
Color Amarillo
Material Tela resistente
Tipo Almohadilla absorbente de productos químicos
Longitud (imperial) 15,75 in
Longitud (métrico) 400.00 mm
Anchura (imperial) 15,75 in
Anchura (métrico) 400.00 mm
Peso (imperial) 16.09 lb.
Peso (métrico) 7,3 kg