Descripción
- Muy fuerte durabilidad
- Adecuado para uso intensivo y duradero.
- Fibras de tejido apretado, alta resistencia a la abrasión y superficie con poca pelusa.
- Excelente rendimiento de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Luz para pequeñas fugas y prevención.
- Pesado para fugas más grandes o absorción de charcos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Tela resistente |
| Tipo | Almohada de absorbente de productos químicos |
| Longitud (imperial) | 9,84 in |
| Longitud (métrico) | 250.00 mm |
| Anchura (imperial) | 9,84 in |
| Anchura (métrico) | 250,00 mm |
| Peso (imperial) | 7.94 lb. |
| Peso (métrico) | 3.6 kg |