Learn More
Marienfeld Superior™ Portaobjetos de microscopio de tamaño especial, esmerilados
Código de producto. 10705373
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 76 x 52 mm
Código de producto.
10705373 Tamaño: 76 x 52 mm
1 options
Código de producto. 10705373 Proveedor Marienfeld Superior™ N.º de proveedor 1100020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los portaobjetos para microscopio Marienfeld Superior™ para la investigación microscópica y la preparación y el archivo de muestras.
  • Portaobjetos para microscopio para pocillos humectables
  • Fabricados con vidrio sodocálcico de clase hidrolítica tres
  • Conforme a DIN ISO 8037/1
  • Prelimpiados, listos para usarse y esterilizables en autoclave
  • Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2250
N.° por paquete 50
Edges Corte
Frosted Sin esmerilar
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Portaobjetos de microscopio
Certificaciones/conformidad Marcado CE, DIN ISO 8037/1
Estilo de esquina 90 °
Cantidad 50 piezas en caja de cartón
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm