Learn More
Gestigkeit Harry™ Arena especial para el baño
Código de producto. 10290002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Tamaño de la unidad:
4 Kg
10290002 2 kg 4 Kg
1 options
Código de producto. 10290002 Proveedor Gestigkeit Harry™ N.º de proveedor QS4
Edge
Para usar con baños universales de arena o aceite.
  • Suministrado en cantidad de 2 kg
  • Permite un calentamiento uniforme
Especificaciones
Descripción Arena especial para baño de arena
Cantidad 2 kg