Learn More
Hellma™ Cubetas de macroceldas de vidrio óptico especial 6030-OG
Descripción
- Longitud de onda de 360 a 2500 nm
- Para mediciones fotométricas y colorimétricas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 14.000 μl |
| Material | Vidrio óptico especial |
| Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
| Trayectoria óptica | 40 mm |
| Wavelength Range | De 360 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones fotométricas y colorimétricas |
| Forma | Rectángulo |