Learn More
Spebrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16477416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477416 100 mg 100 miligramos
16467448 10 mg 10 miligramos
16459927 5 mg 5 miligramos
16413477 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18012
MedChemExpress Spebrutinib (AVL-292; CC-292) is a covalent, orally active, and highly selective with an IC50 of 0.5 nM.
Spebrutinib (AVL-292
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spebrutinib
CAS 1202757-89-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22FN5O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo AVL-292 CC-292
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (106.27 mM)
SMILES COCCOC1=CC=C(NC2=NC=C(F)C(NC3=CC=CC(NC(C=C)=O)=C3)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 423.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.44
Porcentaje de pureza 95.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease