Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spebrutinib |
| CAS | 1202757-89-8 |
| Sinónimo | N-(3-((5-fluoro-2-((4-(2-metoxietioxi)fenil)amino)pirimidina-4-il)amino)fenil)acrilamida; AVL-292 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C22 H22 F N5 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423,45 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |