Learn More
SPDB, MedChemExpress
Código de producto. 16495168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495168 10 mg 10 miligramos
16481036 200 mg 200 miligramos
16431397 50 mg 50 miligramos
16427897 5 mg 5 miligramos
16415876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12448
MedChemExpress SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).
SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SPDB
CAS 115088-06-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N2O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (612.76 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (306.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC1)N(OC(CCCSSC2=NC=CC=C2)=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 326.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.39
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder