Learn More
Brady™ Dispensador de rollo vertical SPC
Código de producto. 16275492
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rollo de 1 metro
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16275492 Rollo de 1 metro 1 unidad
1 options
Código de producto. 16275492 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 830954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.40€
    241.89€ / 1 unidades
    Ahorro 64.51€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye ruedas para facilitar la maniobrabilidad
Especificaciones
Color Amarillo
Material Acero
Tipo Accesorios SPC
Para utilizar con (equipo) Rollo de 1 metro
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 1 m
Peso (métrico) 7700 g
Alternate Part Number DJR128